2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 43.8 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161.20 g/mol
Kookpunt: 92 °C/0.22mmHg
Dichtheid: 1.042 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056657
CAS nummer: 26690-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III