2-Iodobiphenyl 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70057-100G OR70057-25G OR70057-5G
APOSOR70057-100GEA 368 EUR
APOSOR70057-100G APOSOR70057-25G APOSOR70057-5G
2-Iodobiphenyl 95%
2-Iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₉I
Kookpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039396
CAS nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3