4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 128 EUR
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231.09 g/mol
Kookpunt: 254 °C
Dichtheid: 1.383 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320499
CAS nummer: 24856-58-4