5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 43.8 EUR
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Smeltpunt: 224…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017596
CAS nummer: 40803-53-0