tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 294 EUR
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Formule: C₈H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08059952
CAS nummer: 58885-60-2