3,4-Dichlorobenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 87.6 EUR
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Dichlorobenzophenone
3,4-Dichlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Smeltpunt: 100…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000552
CAS nummer: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5