Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 586 EUR
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MW: 493.08 g/mol
Smeltpunt: 243 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012415
CAS nummer: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6