Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 110 EUR
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482.01 g/mol
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009665
CAS nummer: 4316-58-9