(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70093-1G OR70093-250MG
APOSOR70093-1GEA 0 EUR
APOSOR70093-1G APOSOR70093-250MG
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11506702
CAS nummer: 168038-14-0