Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 110 EUR
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Smeltpunt: 29.85
Dichtheid: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009425
CAS nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3+8 II