3,3'-Dimethylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 39.5 EUR
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
Kookpunt: 286 °C/713mmHg
Smeltpunt: 44382 °C
Dichtheid: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008534
CAS nummer: 612-75-9