1,8-Naftyleendiamine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Naftyleendiamine 99%
1,8-Naftyleendiamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Kookpunt: 205 °C/12mmHg
Smeltpunt: 62…64 °C
Vlampunt: 195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004033
CAS nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8