4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 239 EUR
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.24 g/mol
Kookpunt: 196 °C
Dichtheid: 0.933 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008227
CAS nummer: 6346-09-4
UN: 2735
ADR: 8 III