1-Amino-6-bromoisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromoisoquinolin-1-ylamine
OR70130-250MG OR70130-500MG OR70130-1G
APOSOR70130-250MGEA 70.1 EUR
APOSOR70130-250MG APOSOR70130-500MG APOSOR70130-1G
1-Amino-6-bromoisoquinoline
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374395
CAS nummer: 215453-26-2