1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70135-1G OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA 22 EUR
APOSOR70135-1G APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Smeltpunt: 162…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772841
CAS nummer: 29906-67-0