4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 127 EUR
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
Smeltpunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697413
CAS nummer: 915201-06-8