3-Chlorocatechol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70152-1G OR70152-250MG OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA 123 EUR
APOSOR70152-1G APOSOR70152-250MG APOSOR70152-5G
3-Chlorocatechol 98%
3-Chlorocatechol
Formule: C₆H₅ClO₂
Kookpunt: 138 °C/20mmHg
Smeltpunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143111
CAS nummer: 4018-65-9