1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 211 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂
Smeltpunt: 171…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01109676
CAS nummer: 35288-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III