2,5-Dibromobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 22 EUR
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibromobenzaldehyde
2,5-Dibromobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Smeltpunt: 88…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462864
CAS nummer: 74553-29-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II