1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA 189 EUR
APOSOR70169-100G APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
MW: 542.042 g/mol
Smeltpunt: 213 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015318
CAS nummer: 15629-92-2