m-Toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 24.9 EUR
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
m-Toluic acid
m-Toluic acid
Formule: C₈H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002523
CAS nummer: 99-04-7