3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR70181-1G
OR70181-5G
OR70181-250MG
APOSOR70181-1GEA
267
EUR
APOSOR70181-1G
APOSOR70181-5G
APOSOR70181-250MG
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol 99%
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Formule:
C₇H₁₆OS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
307964-23-4 |