1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 220 EUR
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 94…96 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016857
CAS nummer: 3319-15-1