2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 22 EUR
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08275709
CAS nummer: 827-25-8