2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR70215-1G OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA 129 EUR
APOSOR70215-1G APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800802
CAS nummer: 1000577-48-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III