4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 177 EUR
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436037
CAS nummer: 889676-36-2