Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2,3-dimethylbenzoate
OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 74.6 EUR
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Kookpunt: 104…105 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203773
CAS nummer: 15012-36-9