2-Amino-3-iodopyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 97.9 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01651885
CAS nummer: 104830-06-0