3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7028-1G OR7028-250MG OR7028-500MG OR7028-5G
APOSOR7028-1GEA 48.3 EUR
APOSOR7028-1G APOSOR7028-250MG APOSOR7028-500MG APOSOR7028-5G
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03731181
CAS nummer: 104829-98-3