3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 101 EUR
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235192
CAS nummer: 1073-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III