2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
OR7070-100G OR7070-25G
APOSOR7070-100GEA 89.2 EUR
APOSOR7070-100G APOSOR7070-25G
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 200…202 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003089
CAS nummer: 932-16-1