Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA 256 EUR
APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
Smeltpunt: 238…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051636
CAS nummer: 6314-28-9