3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7097-1G OR7097-250MG OR7097-5G
APOSOR7097-1GEA 35.1 EUR
APOSOR7097-1G APOSOR7097-250MG APOSOR7097-5G
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
Smeltpunt: 183…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318161
CAS nummer: 17153-20-7