2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7099-250MG OR7099-1G OR7099-5G
APOSOR7099-250MGEA 77.6 EUR
APOSOR7099-250MG APOSOR7099-1G APOSOR7099-5G
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066860
CAS nummer: 5685-38-1