(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-2-chloroaniline, N,N-Bis-BOC protected
OR7100-1G OR7100-250MG
APOSOR7100-1GEA 417 EUR
APOSOR7100-1G APOSOR7100-250MG
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline 97%
(N,N-Bis-boc)-5-bromo-2-chloroaniline
Formule: C₁₆H₂₁BrClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258633
CAS nummer: 929000-06-6