[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 107 EUR
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Smeltpunt: 201…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036051
CAS nummer: 28711-29-7