Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 5-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylate
OR7112-1G OR7112-5G
APOSOR7112-1GEA 74.6 EUR
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄S
Smeltpunt: 176…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216478
CAS nummer: 205873-28-5