3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 281 EUR
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Smeltpunt: 155…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018264
CAS nummer: 7463-35-6