Cyclohexylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7120-25G OR7120-5G OR7120-1G
APOSOR7120-25GEA 162 EUR
APOSOR7120-25G APOSOR7120-5G APOSOR7120-1G
Cyclohexylacetic acid 98%
Cyclohexylacetic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
Kookpunt: 242…244 °C
Smeltpunt: 28…30 °C
Dichtheid: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001518
CAS nummer: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0