N-Benzylmaleimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 123 EUR
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimide
N-Benzylmaleimide
Formule: C₁₁H₉NO₂
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014540
CAS nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN: 1759
ADR: 8,III