Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 22 EUR
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Formule: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00154838
CAS nummer: 2941-29-9