9-Fluorenylmethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7130-100G OR7130-1KG OR7130-25G
APOSOR7130-100GEA 24.9 EUR
APOSOR7130-100G APOSOR7130-1KG APOSOR7130-25G
9-Fluorenylmethanol
9-Fluorenylmethanol
Formule: C₁₄H₁₂O
Smeltpunt: 102…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001139
CAS nummer: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5