6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA 76 EUR
APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formule: C₈H₆O₃
Smeltpunt: 242…246 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068174
CAS nummer: 6272-26-0