5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 93.5 EUR
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₃S
Smeltpunt: 142…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075681
CAS nummer: 206551-43-1