1,4-Phenyldiboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 54.1 EUR
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronic acid
1,4-Phenyldiboronic acid
Formule: C₆H₈B₂O₄
Smeltpunt: >350 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236018
CAS nummer: 4612-26-4