Benzo[b]furan-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzofuran-5-ylboronic acid
OR7149-1G OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA 86.2 EUR
APOSOR7149-1G APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Smeltpunt: 216…220 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038999
CAS nummer: 331834-13-0