2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7153-1G OR7153-5G
APOSOR7153-1GEA 24.6 EUR
APOSOR7153-1G APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039000
CAS nummer: 612832-83-4