4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR7155-1G
OR7155-250MG
OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA
129
EUR
APOSOR7155-1G
APOSOR7155-250MG
APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dichlorophenylboronic acid
Formule:
C₁₃H₁₁BCl₂O₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD04039002 CAS nummer: 1003298-85-8 UN: 1759 ADR: 8,II |