4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7156-1G OR7156-5G OR7156-100MG OR7156-25G
APOSOR7156-1GEA 22 EUR
APOSOR7156-1G APOSOR7156-5G APOSOR7156-100MG APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₇BO₃
Smeltpunt: 212…214 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039003
CAS nummer: 333788-94-6