2-Biphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 76 EUR
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
Smeltpunt: 167…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00136929
CAS nummer: 4688-76-0